Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungschromatographie-Kühlgeräte
Setzen Sie diese Geräte mit ihrer leichten Einrichtung und vollem Zugriff auf die Chromatographie-Instrumentierung in der Kammer bei einer Vielzahl von Anwendungen ein, bei denen eine präzise Temperaturregelung erforderlich ist.
N.V.
Spezifikation
Typ | Chromatography Refrigerator |
---|---|
Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
Kältemittel | FCKW-frei |
Isolierung | High-density CFC-free foam urethane |
Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
Beschreibung
Setzen Sie die Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungschromatographie-Kühlgeräte bei einer Vielzahl von Anwendungen ein, bei denen eine präzise Temperaturregelung erforderlich ist. Diese Kühlgeräte verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäuseausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung geeignet. Zwei Kabeldurchführungen mit 5,1 cm (2 in.) Durchmesser mit Klappdeckeln ermöglichen den vollen Zugriff auf die Chromatographieinstrumente und eine leichte Einrichtung der Instrumente und Geräte in der Kammer.
- Einstellbare Temperaturregelung von 1 bis 8 °C, werkseitig auf +4 °C voreingestellt
- Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlegeböden.
- Dicht schließende Türdichtungen gewährleisten eine einheitliche Temperatur.
- Automatisches Abführen von Kondensaten und automatisches Abtauen
Mikroprozessorsteuerung:
- Mit Digitalelektronik, die eine einfache Bedienung und hohe Temperaturgenauigkeit ermöglicht
- Instrumentierung und Steuerelemente sind bei 45,8 cft.-Modellen an der Gehäuseunterseite und bei anderen Modellen an der Oberseite installiert.
- Benutzerführung durch grafische Symbole
- Großes digitales Display mit einer Anzeigegenauigkeit von 0,1 °C erleichtert die Sichtkontrolle.
- Ein grafisches Thermometer zeigt bei normalen Werten durchgehend leuchtendes Grün, bei Übertemperatur einen blinkenden oberen Balken und bei Untertemperatur einen blinkenden unteren Punkt an.
- Ein Sensor startet das Abtauen bei Bedarf automatisch, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Reifansammlungen vermieden werden und der Spulenwirkungsgrad erhöht wird.
- Der schlüsselbetätigte Hauptschalter sichert die eingestellten Sollwerte.
- Batterie-Notversorgungssystem
- Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturabweichungen sowie Stromausfall.
- Alarmtest auf Tastendruck und Fernalarmkontakte
- Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
- Die Alarm-Sollwerte sind vordefiniert und warnen bei Temperaturabweichungen von 5,5 °C Übertemperatur und 1,5 °C Untertemperatur.
Bauweise:
- Innen und Außenflächen aus kaltgewalztem Stahl mit hochschlagfester Pulverbeschichtung
- Glasschiebetüren mit mehreren Scheiben bei 45,8 cu. ft.-Modellen, abschließbare Schwingtüren mit federgespannten Verschlüssen bei anderen Modellen (bleiben in 90°-Stellung geöffnet)
- Zwei Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von 5,1 cm (2 in.) mit Klappdeckeln
- FCKW-freies Kältemittel
- 45,8 cft.-Modelle sind mit einer unabhängigen über Schalter aktivierten Innenbeleuchtung ausgestattet. Andere Modelle haben eine von außen betätigte Innenbeleuchtung
- Doppelte dampfdichte Steckdose (unter Spannung)
- Anpassbare epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
- Doppelte Laufrollen
Bestellinformationen:
Optionale Temperaturdiagrammschreiber, Stromversorgungsüberwachungen und andere Optionen sind gesondert erhältlich.
Inhalt:
separates Netzkabel für Innensteckdosen bei 45,8 und 78,8 cft.-Modellen
Spezifikation
Chromatography Refrigerator | |
FCKW-frei | |
CE, cUL, UL | |
Two 2 in. dia. (5.1 cm) access ports with hinged covers | |
Alarm, Recorder | |
147.3cm |
1 ° bis 8 ° C | |
High-density CFC-free foam urethane | |
2 in. (5 cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
automatisch | |
58 in. |