Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Labortiefkühlschränke
Vereinfachen Sie den Betrieb und erhöhen Sie die Genauigkeit mit Hilfe der eingebauten Mikroprozessorsteuerung der Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Labortiefkühlschränke.
Spezifikation
Temperaturbereich -30 °C
Ausführung der Tür Fest
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Urethanschaum
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie den Betrieb und erhöhen Sie die Genauigkeit mit Hilfe der eingebauten Mikroprozessorsteuerung der Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Labortiefkühlschränke. Unsere Revco™ -30 °C and -20 °C Hochleistungs-Tiefkühlschränke wurden für den Einsatz im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich konzipiert und eignen sich zum Beispiel zur Lagerung von Reagenzien, Arzneimitteln, biologischen Substanzen oder anderen im Labor verwendeten Materialien. Für unterschiedliche Ansprüche bezüglich Stellfläche und Gerätekapazität sind verschiedene Baugrößen erhältlich.
Hauptmerkmale
  • Temperatur werkseitig voreingestellt auf -30 °C
  • Füllmengen von 4.9 bis 51.1 Quadratfuß (139 bis 1447 l)
  • Symbolbasierte Steuerelemente und Anzeigen
  • Große, gut ablesbare Digitalanzeige zeigt die aktuelle Temperatur mit einer Genauigkeit von 1 °C an
  • Ein grafisches Thermometer zeigt bei normalen Werten durchgehend leuchtendes Grün, bei Übertemperatur einen blinkenden oberen Balken und bei Untertemperatur einen blinkenden unteren Punkt an
Mikroprozessorsteuerung
  • Akustische/visuelle Alarme warnen bei Temperaturunter- und -überschreitungen sowie Stromausfall
  • Schlüsselbetätigter Hauptschalter (EIN/AUS/ALARM EIN) für Sollwertsicherung
  • Alarmtest auf Knopfdruck
  • Fernalarmkontakte
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
  • Notfall-Batterie stellt die Funktion des Bedienpanels auch während eines Stromausfalls sicher
Bauweise
  • Oberflächen innen und außen aus kratzfestem, kaltgewalztem Stahlblech
  • Eine 5.1 cm (2 Zoll) dicke Isolierung aus FCKW-freiem Urethan-Schaum mit hoher Dichte schützt den Inhalt vor umgebungsbedingten Temperaturschwankungen
  • FCKW-freies Kältemittel (HFKW-Gemisch)
  • Modelle mit Einfachtür mit Türscharnier rechts
  • Großer Türgriff und Türschloss
  • Selbstschließende Türen, bleiben bei 90° offen
  • Anpassbare, epoxidbeschichtete Drahteinlagen
  • Bei Untertischmodellen Durchführung mit einem Durchmesser von 2.5 cm (1 Zoll) mit Verschlussstück
Modellspezifische Merkmale:
-30 °C Tiefkühlgeräte
  • Abtauautomatik und Kondensatabführung
  • Ein Sensor startet das Abtauen bei Bedarf automatisch, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Eisbildung vermieden und der Spulenwirkungsgrad optimiert wird
  • Die Umluftkühlung verbessert die Temperaturgleichförmigkeit und gewährleistet schnellere Temperaturerholzeiten nach dem Öffnen der Tür
Bestellinformationen:
Alarmsysteme, Temperaturschreiber und Stromversorgungsüberwachung gesondert erhältlich.
Hinweis:
Die angegebenen Werte für das Innenvolumen sind Nennwerte; die Innenraumkapazität kann durch Einlagen, Schubladen, Gebläsespulen oder vorstehende Schrankteile geringer sein. Bei speziellen Fragen zu den Schrankabmessungen oder den zulässigen Mindestabständen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung.
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
-30 °C
Kaltgewalzter Stahl
CE, cUL, UL
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Alarm, Schreiber
Fest
Urethanschaum
Mikroprozessor
Automatisch
FCKW-frei