missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit Glastüren

Erfüllen Sie eine Vielzahl von Platz- und Lageranforderungen mit Thermo Scientific™ Revco™ Hochleistungs-Laborkühlgeräten mit Glastüren.

Marke:  Thermo Scientific™ RGL7504W

Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 365.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12998814

  • 10237.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
11-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Revco Labor Hochleistungs-Kühlschränke mit Glastüren sind in einer breiten Palette von Schrankgrößen erhältlich und lassen sich praktisch an alle Anforderungen anpassen. Jeder Kühlschrank ist mit einer leistungsstarken mikroprozessorgesteuerten Temperaturregelung, einer Schrankausführung höchster Qualität und fortschrittlichen Alarmsystemen ausgestattet. Die Umluftkühlung sorgt für höchste Temperaturgleichförmigkeit und schützt Ihre wertvollen Proben und den Inhalt.
  • Temperaturen über den Bereich von 1 bis 8 °C einstellbar (Werkseinstellung 4 °C)
  • Abtauen und Kondensatentfernung automatisch
Mikroprozessorsteuerung
  • Mit Digitalelektronik, die eine einfache Bedienung und hohe Temperaturgenauigkeit ermöglicht
  • Symbol-Bedienelemente
  • Große, gut ablesbare Digitalanzeige der Temperatur mit einer Genauigkeit von 0,1 °C
  • Grafisches Thermometer leuchtet grün bei normalen Temperaturen, der obere Balken blinkt bei Übertemperatur und der untere Punkt blinkt bei Untertemperatur
  • Ein Sensor startet das Abtauen bei Bedarf automatisch, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Reifansammlungen vermieden werden und der Spulenwirkungsgrad erhöht wird
Alarmsystem
  • Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturabweichungen sowie Stromausfall
  • EIN/AUS/ALARM EIN per Schlüssel steuerbar für Sollwertüberwachung
  • Alarmtest auf Tastendruck und Fernalarmkontakte
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
  • Batterie-Notversorgungssystem
  • Die Alarm-Sollwerte sind auf Übertemperatur von 5,5 °C und Untertemperatur von 1,5 °C voreingestellt
Konstruktion
  • Umluftkühlung
  • Schrankausführung und Kompressoren in Industriequalität
  • Isolation aus FCKW-freiem Polyurethanschaumstoff hoher Dichte
  • Selbstschließende, mit Schlüssel abschließbare Türen
  • Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, die in Schritten von 1in. (2,5 cm) einstellbar sind
  • Innen- und Außenflächen aus kaltgewalztem Stahl mit stoßfester Pulverbeschichtung
  • Innenbeleuchtung mit Türschalter, unabhängigem Schalter auf dem Bedienfeld und höhenverstellbaren Füße (außer Untertischmodell mit 4,9 cu. ft.)
  • Modelle mit 45,8 cu. ft. (1297 L) sind mit zwei Glasschiebetüren, Bedienelementen und Kühlsystemen am Unterteil, unabhängig einschaltbarer Beleuchtung und anstelle von Stellfüßen mit 2in. (5 cm) Doppellaufrollen ausgestattet.
  • Das Untertischmodell hat einen Zugriffsport mit einem Durchmesser von 1in. (2,5 cm) und Stöpsel.
Alarmsysteme, Temperaturdiagrammschreiber und Stromversorgungsüberwachung gesondert erhältlich. Es sind Modelle mit anderen Spannungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.
Spezifikation

Spezifikation

Scratch-resistant painted
FCKW-frei
1 ° bis 8 ° C
2231L
230V
10.5A
37.2 x 85 x 79.2 in. (94.5 x 215.9 x 201.2 cm)
365kg
High-impact Powder Paint Coating
15A
73.7cm
147.3cm
205.7cm
215.9cm
Mikroprozessor
Glas
12
UL
230 V 50 Hz
50 Hz
U.K.
29 x 81 x 58 in. (73.7 x 205.7 x 147.3 cm)
Waschpuffer II ( 10X ) , 100 ml
High-impact Powder Paint Coating
2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
201.2cm
94.5cm
automatisch
High-Performance Refrigerator
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Garantie