Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Ultratiefkühlschränke der RDE-Serie
Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ Revco™ RDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke:  Thermo Scientific™ RDE50086FV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 290.00000kg Transport : UN number : 2794 Chem class : 8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16337151
  • 18587.10 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 29-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ Revco™ RDE-Serie, die mit H-Drive betrieben werden, sind Teil der STP-Familie (Standard Performance) und verfügen über vier aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 30.000 auf 60.000 2-ml-Röhrchen erhöhen. Die RDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für +/-10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Berührungstasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag mit UXF600 = 14,9 kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von +/-10 °C.
Serviceleistungen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
Revco
- 50 °C bis 86 °C
24.1 .uc .tf
50,000 x 2mL
230 V
5,9/10 A
71,9 x 73,0 x 130,1 cm (28,3 x 28,8 x 51,2 in.)
290 kg
333 kg
R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
93 kg
Warranty varies by country, please contact us for details
Yes
Externe Überwachung/Cloud-kompatibel; 4-20 mA, RS485, trockene Kontakte
Ultra-Low Freezer, Upright
1 außen, 5 innen
H-Antriebskompressor
Polyurethanschaum (Isolierung), Edelstahl (innen)
1
4
Revco RDE-Serie Ultratiefkühlgeräte, Fassungsvermögen von 500 Schachteln, 230 V, 50 Hz
CE
682 l
230 V, 50 Hz
50 Hz
Europa
640 lb.
734 lb.
HIC 5,6-Zoll-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touch-Tasten
205 lbs.
Smart-Vue Compatible
5
Manuell
38,5 x 34,0 x 78 in. (97,7 x 86,4 x 198,1 cm)
Energy Efficient
2 Zoll Boxen (500)
Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform)
Alarm, Schreiber
10
Schrank