Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ UxF -86 °C-Ultratiefkühlschränke
Lagern und schützen Sie äußerst kritische Proben mit Thermo Scientific™ Revco™ UxF -86 °C Ultratiefkühlschränken mit optimaler Kapazität.
N.V.
Beschreibung
Lagern und schützen Sie äußerst kritische Proben mit Thermo Scientific™ Revco™ UxF -86 °C Ultratiefkühlschränken mit optimaler Kapazität. Diese Tiefkühlschränke bieten hervorragende Kühlleistung und Sicherheit durch modernste Konstruktion. Sie sind auf maximale Temperaturkonstanz und Probenkapazität bei minimalem Energieverbrauch ausgelegt. Wählen Sie aus fünf äußerst kompakten Baugrößen.
Hauptvorteile:- Maximale Probenlagerkapazität bei minimalem Stellflächenbedarf im Labor
- Schutz vor Spannungsschwankungen über einen großen Bereich, Zugriff über Touchscreen
- 4 bis 20 mA-Ausgänge, kompatibel mit externen Alarm- und Überwachungssystemen
- Zwei 25 mm (1") große Durchführungen für unabhängige Sonden oder Instrumente.
- Leicht entnehmbarer, waschbarer Filter schützt den Kondensator vor Staub
- Verschiedene Optionen und Zubehörteile, wie: LN2 - und CO2 -Notversorgungssysteme, Datenschreiber, Edelstahl-Gestellsysteme und kontaktloses Kartenzugangssystem
- Lagern Sie bis zu 126 kg Probenmaterial (je nach Gerätemodell) auf verstärkten Edelstahleinlegeböden
- Beheizte 4×7-Dichtung bietet vier Sicherheitskontaktpunkte und sieben Schutzzonen
- Fünf polystyrolisolierte Edelstahl-Innentüren helfen, die Innentemperatur bei geöffneter Gerätetür zu erhalten; keine störend vorstehenden Teile durch eingebettete Magnetschließe
- Kühlsystem mit Hochleistungskompressoren für höchste Leistung und Zuverlässigkeit
- Schrankbauweise mit Vakuumpaneel-Isolierungstechnologie erhöht die Lagerkapazität für 2"-Röhrchen um bis zu 4,2 % – bei Verwendung von CryoBank 1 ml-Röhrchen erhalten Sie bis zu 76 % mehr Lagerkapazität bei gleicher Stellfläche†
- Leistung: Sehr hohe Kühlleistungsreserven. Dies gewährleistet kurze Temperaturerholzeiten, damit die Probenintegrität nicht gefährdet wird†
- Verschiedene Kühloptionen: Der Hochleistungsmodus liefert beste Temperaturkonstanz und geringstmögliche Abweichung vom Sollwert in engen Toleranzgrenzen† – der Energiesparmodus liefert für die meisten Anwendungen eine ausgezeichnete Temperaturverteilung und spart bis zu 15 % Energie
- Plattenwärmetauscher für effizientere Wärmeübertragung und neue innovative Verbindungstechniken im Kühlsystem für ein verringertes das Risiko von Undichtigkeiten und höhere Zuverlässigkeit
- Energieeffizienz: Sparen Sie mit dem Energiesparmodus bis zu 15 % Energie‡ oder wählen Sie den Hochleistungsmodus für beste Temperaturverteilung auch bei wenig beladenem Gerät – alles über eine anwenderfreundliche Touchscreen-Oberfläche
- FCKW/HFCKW-freie Kühlmittel
- Integrierte Datenspeicherung: Temperaturdaten und Ereignisse werden im integrierten Computer automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet
- Einfacher Datenaustausch: Über den neuen USB-Anschluss können Sie Temperatur- und Ereignisprotokolldaten vom Tiefkühlschrank herunterladen oder Geräteeinstellungen von einem Tiefkühlgerät auf ein anderes übertragen
- Sicherheit: Ausgestattet mit einem einzigartigen Touchscreen-Bedienelement, mit dem Sie den Zustand des Tiefkühlschranks rund um die Uhr im Auge behalten und ein detailliertes Ereignisprotokoll aufrufen können – der eingebaute USB-Anschluss ermöglicht das einfache Herunterladen von Ereignisprotokollberichten auf einen USB-Stick
† basierend auf internen Leistungsdaten; unveröffentlichte Daten Mai 2011
†† Im Vergleich zu Energiespar- und Hochleistungsmodus.