Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestelle aus Polypropylen
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™
59.64 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.03400kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Enden des Gestells rasten den Deckel ein
- 0,5 ml-Wells, getrennt durch eingegossene Gitterlinien, wodurch sie leichter zu erkennen sind
- Erhabene Ringe um die 1,5 bis 2,0 ml-Wells erleichtern die Entfernung von Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Erhabene Ringe, Deckel | |
8 x 12 | |
Rosa | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
Yes | |
Probenhandhabung und -lagerung | |
5 Pk. | |
9,6 in. | |
4,7 in. | |
2 in. |
Raised Rings, Lids | |
96-Well-Röhrchenwendegestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen, Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96 | |
None | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
24,4 cm | |
12 cm | |
5,1 cm |