Learn More
Heathrow Scientific™ RECHARGEABLE BATTERY RF3000 PIPETTE CONTROLLER
Lässt sich schnell aufladen und bis zu 20 Stunden durchgehend verwenden. Die Heathrow Scientific™ Wiederaufladbare Batterie für RF3000™ Pipettierhelfer stellt 100 bis 240 Volt bereit.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS300502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3480 Chem class : 9
Artikelnummer. 12924417
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit der Heathrow Scientific™ RF3000 Pipettierhilfe.
  • Liefert weltweit 100 V- bis 240 V-Stromversorgungen.
  • Langlebiger Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladung und bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb.
  • Mit Akkustandsanzeige; kann während des Gebrauchs geladen werden
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ionen
Akkus
1/Packung
Gehäuse RF3000
RF3000™ Pipettierhilfe
100 bis 240 V