missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RFC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RFC4 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897433
|
Proteintech
10806-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887433
|
Proteintech
10806-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human Replication Factor C (RFC) is a hetero-pentameric protein consisting of the p140, p40, p38, p37 and p36 subunits. RFC functions in the loading of the DNA polymerase delta processivity factor (PCNA, Proliferating Cell nuclear Antigen) onto a primed DNA template during DNA synthesis and repair. RFC may also participate in the DNA damage checkpoint response with a PCNA-like hetero-trimer consisting of Hus 1, Rad 1 and Rad 9.Spezifikation
RFC4 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P35249 | |
5984 | |
RFC4 Fusion Protein Ag1234 | |
Primary | |
-20°C | |
RFC4 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, Replication factor C subunit 4, RF C 37 kDa subunit, RFC37, RFC4 | |
RFC4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |