missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10806-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16887433

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Human Replication Factor C (RFC) is a hetero-pentameric protein consisting of the p140, p40, p38, p37 and p36 subunits. RFC functions in the loading of the DNA polymerase delta processivity factor (PCNA, Proliferating Cell nuclear Antigen) onto a primed DNA template during DNA synthesis and repair. RFC may also participate in the DNA damage checkpoint response with a PCNA-like hetero-trimer consisting of Hus 1, Rad 1 and Rad 9.
Spezifikation

Spezifikation

RFC4
Polyclonal
Unconjugated
RFC4
A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, Replication factor C subunit 4, RF C 37 kDa subunit, RFC37, RFC4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5984
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P35249
RFC4
RFC4 Fusion Protein Ag1234
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote