missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
RFP Polyclonal specifically detects RFP in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RFP |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.50 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot |
| Zusammensetzung | PBS containing 30% glycerol, 0.5% BSA with 0.01% Thimerosal |
| Gen-Alias | dsRedGene Symbol, Recombinant RFP Protein, Red Fluorescent Protein |
| Gensymbole | DSR |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?