missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ RFX3 Recombinant Protein

Artikelnummer. 16100192
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16100192 10 μg 10 Mikrogramm
16110192 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16100192 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00005991P01.10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH22191
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 5991
Molekulargewicht 108.13
Name RFX3 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MQTSETGSDTGSTVTLQTSVASQAAVPTQVVQQVPVQQQVQQVQTVQQVQHVYPAQVQYVEGSDTVYTNGAIRTTTYPYTETQMYSQNTGGNYFDTQGSSAQVTTVVSSHSMVGTGGIQMGVTGGQLISSSGGTYLIGNSMENSGHSVTHTTRASPATIEMAIETLQKSDGLSTHRSSLLNSHLQWLLDNYETAEGVSLPRSTLYNHYLRHCQEHKLDPVNAASFGKLIRSIFMGLRTRRLGTRGNSKYHYYGIRVKPDSPLNRLQEDMQYMAMRQQPMQQKQRYKPMQKVDGVADGFTGSGQQTGTSVEQTVIAQSQHHQQFLDASRALPEFGEVEISSLPDGTTFEDIKSLQSLYREHCEAILDVVVNLQFSLIEKLWQTFWRYSPSTPTDGTTITESSNLSEIESRLPKAKLITLCKHESILKWMCNCDHGMYQALVEILIPDVLRPIPSALTQAIRNFAKSLEGWLSNAMNNIPQRMIQTKVAAVSAFAQTLRRYTSLNHLAQAARAVLQNTSQINQMLSDLNRVDFANVQEQASWVCQCDDNMVQRLETDFKMTLQQQSTLEQWAAWLDNVMMQALKPYEGRPSFPKAARQFLLKWSFYSSMVIRDLTLRSAASFGSFHLIRLLYDEYMFYLVEHRVAQATGETPIAVMGEFGDLNAVSPGNLDKDEGSEVESEMDEELDDSSEPQAKREKTELSQAFPVGCMQPVLETGVQPSLLNPIHSEHIVTSTQTIRQCSATGNTYTAV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MGC87155/bA32F11.1
Gebräuchliche Bezeichnung RFX3
Gensymbol RFX3
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.