missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RG 108, Tocris Bioscience™

Non-nucleoside DNA methyltransferase inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 329550

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412734

  • 738.52 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Non-nucleoside DNA methyltransferase inhibitor that blocks the enzyme active site. Inhibits DNA methylation in human cancer cell lines in vitro without detectable toxicity. Demethylates and reactivates epigenetically silenced tumor suppressor genes. Enhances the efficiency of induced pluripotent stem cell (iPS) generation.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

48208-26-0
334.331
2r-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, r-2-1,3-dioxoisoindoline-2-yl-3-1h-indole-3-yl propanoic acid
(2R)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
C19H14N2O4
HPTXLHAHLXOAKV-MRXNPFEDSA-N
702560
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)C(CC3=CNC4=CC=CC=C43)C(=O)O

Spezifikation

RG 108
C19H14N2O4
HPTXLHAHLXOAKV-MRXNPFEDSA-N
(2R)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
702560
>99%
48208-26-0
2r-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, r-2-1,3-dioxoisoindoline-2-yl-3-1h-indole-3-yl propanoic acid
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)C(CC3=CNC4=CC=CC=C43)C(=O)O
334.331
334.33
50mg
Videos