Learn More
Tocris Bioscience™ RGFP 966
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18789826
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18789826 25 mg 25 Milligramm
18746456 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18789826 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6728/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective HDAC3 inhibitor (IC50 = 80 nM)
RGFP 966 is a potent and selective HDAC3 inhibitor (IC50 = 80 nM); exhibits no effect on other HDAC (up to 15 μM). RGFP 966 reduces the frequency of striatal CAG repeat expansions in mouse models of Huntington's disease and reduces mHTT accumulation. RGFP 966 enhances long-term object-location memory in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-3-[1-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-propenamide
CAS 1357389-11-7
Menge 25 mg
Summenformel C21H19FN4O
Formelmasse 362.4
Reinheit 98%