missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS17 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18087756 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18087756 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18087756 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297280B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS17 Polyclonal specifically detects RGS17 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RGS17
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias hRGS17, regulator of G-protein signaling 17, regulator of G-protein signalling 17, RGS-17, RGSZ2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RGS17 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26575
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.