missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RH5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17929632
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17929632 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17929632 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144539

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RH5 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

ATP-dependent RNA helicase required for 60S ribosomal subunit synthesis. Involved in efficient pre-rRNA processing, predominantly at site A3, which is necessary for the normal formation of 25S and 5.8S rRNAs (By similarity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RH5
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen RH5
Gen-Zugriffsnummer Q9C551
Gen-Alias DEAD-box ATP-dependent RNA helicase
Gensymbole RH5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Arabidopsis thaliana RH5 protein (53-142aa).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 840087
Zielspezies Plant
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.