missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rheinanthron, TRC

Artikelnummer. 30422450
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422450 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30422450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR315010100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rheinanthrone
CAS 480-09-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H10 O5
Menge 100 mg
Synonym 9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-10-oxo-2-anthroic Acid, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone-3-carboxylic acid, NSC 658580, Rhein-9-anthrone
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-10-3-1-2-7-4-8-5-9(15(19)20)6-11(17)13(8)14(18)12(7)10/h1-3,5-6,16-17H,4H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3Cc2c1
IUPAC-Name 4,5-DiHydroxy-10-Oxo-9H-Anthracen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 270.237
Formelmasse 270.053
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.