Learn More
Rheniumpentacarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10202942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10202942 5 g Glasflasche 5 Gramm
10389410 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 316310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14099-01-5
Summenformel C5ClO5Re
Molekulargewicht (g/mol) 361.71
MDL-Nummer MFCD00013296
InChI-Schlüssel JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
IUPAC-Name Kohlenmonoxid, Chlorrhenium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium pentacarbonyl chloride
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 361.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Pulver