missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhenium-Standard für ICP, 1.000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 15664304
Click to view available options
Menge:
30 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-rückführbares Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC-Leitfaden 34, zertifiziertes NIST-rückführbares zertifiziertes Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Re1000 μg/ml;

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS nach ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material Rhenium Standard
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Re]
IUPAC-Name rhenium
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Menge 30 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'