Learn More
Rhenium(VI)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314779
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314779 1 g 1 Gramm
11304779 5 g 5 Gramm
11346319 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 062109.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rhenium(VI)-oxid, O3Re, CAS-Nummer-1314-28-9, Rhenium-VI-oxid Spurenmetallbasis 1 g, Rhenium-VI-oxid, Rhenium-trioxid, Rhenia, Rheniumoxid reo3, reo3, unii-fet0y2c413, 5 g, 99,9 % (Metallbasis), 400 °C (Zersetzung), 215-228-8, 236,2, YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N, Trioxorhenium
Rhenium(VI) oxide is involved as a catalyst for the hydrogenation of carboxylic acids and carboxamides. It is involved in the alkene epoxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-28-9
Summenformel O3Re
Molekulargewicht (g/mol) 234.204
MDL-Nummer MFCD00016306
InChI-Schlüssel YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
PubChem CID 102110
IUPAC-Name Rhenium(III)-oxid
SMILES O=[Re](=O)=O
Specifikationer
Siedepunkt 400°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Rhenium(VI) oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.2
Empfindlichkeit Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.