Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne Nadeleinlassreiniger
Der Thermo Scientific Rheodyne Nadeleinlassreiniger ist für den Einsatz mit Rheodyne Probeninjektoren bestimmt.
Marke: Thermo Scientific™ 7125-054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific Rheodyne Nadeleinlassreiniger ist für den Einsatz mit Rheodyne Probeninjektoren bestimmt.
Spezifikation
Nadelreiniger für Injektionsöffnung | |
For use with Rheodyne injectors | |
Chromatographie-Probeninjektoren |