Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 123, +99 %
Catalog Number p-190909
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
Methyl2-(3-Amino-6-Iminoxanthen-9-yl)Benzoat;Hydrat;Hydrochlorid
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
Methyl2-(3-Amino-6-Iminoxanthen-9-yl)Benzoat;Hydrat;Hydrochlorid
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodamine 123
Namenshinweis 99+%
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 8306
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 380.82
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 99.0% min.
Farbe Braun bis Braun-rot oder grün
Menge 100 mg
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 123
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /