Learn More
Rhodamin B-Base, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
Rhodamin B ist ein organischer wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoff.
Rhodamin B hat sich in wässrigen Systemen als giftiger Schadstoff erwiesen, der sich durch photokatalytische Verfahren entfernen lässt.
Anwendungen
Rhodamin B wird zur Vorbereitung von Fluoreszenzsonden für den Nachweis von Eisen verwendet.
Es kann zur Fluoreszenzmarkierung von Nanopartikeln und zum anschließenden Nachweis der Aufnahme von Nanopartikeln durch Zellen verwendet werden.
Kommt als Farbstoff in ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie zum Einsatz.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodamine B base |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 19, 344 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 442.55 |
Verlust bei Trocknung | 1% max. (105°C) |
Reinheit (%) | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Lila |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rhodamine B base
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.