Learn More
Rhodamin B-Base, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756495
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
509-34-2
C28H30N2O3
MFCD00066967
C.I. 45170.1, Solvent Red 49
509-34-2
C28H30N2O3
MFCD00066967
C.I. 45170.1, Solvent Red 49
Rhodamin B-Base (CAS-Nr. 509-34-2) ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der bei Färbeanwendungen zum Einsatz kommt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
Rhodamin B ist ein organischer wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoff.
Rhodamin B hat sich in wässrigen Systemen als giftiger Schadstoff erwiesen, der sich durch photokatalytische Verfahren entfernen lässt.
Anwendungen
Rhodamin B wird zur Vorbereitung von Fluoreszenzsonden für den Nachweis von Eisen verwendet.
Es kann zur Fluoreszenzmarkierung von Nanopartikeln und zum anschließenden Nachweis der Aufnahme von Nanopartikeln durch Zellen verwendet werden.
Kommt als Farbstoff in ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie zum Einsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodamine B base
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 19, 344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 442.55
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C)
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Farbe Lila
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B base
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.