Learn More
Molecular Probes™ Rhodamine Green™ Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester, Hydrochloride (5(6)-CR 110, SE), mixed isomers
Rhodamin Green™ Carbonsäure, Succinimidyll-Ester, Hydrochlorid (5(6)-CR 110, SE), Misch-Isomere
Marke:  Molecular Probes™ R6107
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11518976
  • 620.00 € / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Diese Mischisomervorbereitung der aminreaktiven Rhodamin Green Carbonsäure, Succinimidylester liefert helle und lichtbeständige Konjugate. Mit Rhodamin Green Farbstoff markierte Sonden werden häufig für die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS) verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
Raumtemperatur
Rhodamine Green™
Rhodamine Green™
Carbonsäure-Succinimidylester
Amin
Aktiv-Ester, Succinimidylester
Klassische Farbstoffe
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.