Learn More
Molecular Probes™ Rhodamine Red™-X, Succinimidyl Ester, 5-isomer
Rhodamin Red™-X, Succinimidylester, 5-Isomer
Marke: Molecular Probes™ R6160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Der aminreaktive Rhodamin Red™-X, Succinimidylester kann zur Erstellung von rot fluoreszierenden Biokonjugaten mit Anregungs-/Emissionsmaxima ∼560/580 nm verwendet werden. Dieser reaktive Farbstoff enthält einen zusätzlichen 7-Atom-Aminohexanoyl-Spacer ('X') zwischen dem Fluorophor und der Succinimidylestergruppe. Dieser Spacer hilft, den Fluorophor von seinem Anhaftungspunkt zu trennen und so die Interaktion des Fluorophors mit dem Biomolekül, an das er konjugiert ist, zu reduzieren.Spezifikation
5 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
Rhodamine Red™ | |
Rhodamine Red™ | |
560 |
Succinimidyll-Ester | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe | |
580 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.