Learn More
Rhodanin-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026308
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5718-83-2
C5H5NO3S2
191.22
MFCD00005491
JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
79793
2-(4-Oxo-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-3-yl)Ethansäure
OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5718-83-2
C5H5NO3S2
191.22
MFCD00005491
JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
79793
2-(4-Oxo-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-3-yl)Ethansäure
OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodanine-3-acetic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 5 g
Beilstein 149513
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%