Learn More
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 99.95 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 100.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 37.0 to 43% (Rh) |
Strukturformel | RHCl3·xH2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
Formelmasse | 209.26 |
Reinheit (%) | 99.95% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.