Learn More
Rhodiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11307317
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
Rhodium
[Rh]
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
Rhodium
[Rh]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 2 cm
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈9.74g/m
Form Draht