missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodizonsäure-Dihydrat, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodizonic acid dihydrate |
CAS | 63183-44-8 |
Schmelzpunkt | ∽248°C (decomposition) |
Summenformel | C6H2O6·2H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149072 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2047007 |
Synonym | 2-cyclohexene-1,4-dione, 2,3,5,5,6,6-hexahydroxy, hexahydroxycyclohex-2-ene-1,4-dione, 2,2,3,3,5,6-hexahydroxy-5-cyclohexene-1,4-dione, 2-cyclohexene-1,4-dione,2,3,5,5,6,6-hexahydroxy |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 206.11 (170.09 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'