Learn More
Rhodizonsäure-Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023066
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
523-21-7
C6Na2O6
214.04
MFCD00001650
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
68225
Dinatrium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexen-1,2-diolat
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
523-21-7
C6Na2O6
214.04
MFCD00001650
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
68225
Dinatrium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexen-1,2-diolat
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Determining sulfate radical by barium chloride titration with rhodizonic acid disodium salt test paper as indicator has been established. Staining of thin sections for quick identification of quartz, potash feldspar and plagioclase is usually done with sodium hexanitrocobaltate (III) and rhodizonic acid disodium salt. N-allyl-N?-(sodium p-phenyl-sulfonate)thiourea is used for eliminating the interference of Ag +?Au 3+?Hg 2+in the identification of Sr 2+ using Rhodizonic acid disodium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Bestimmung des Sulfat-Radikals durch Bariumchlorid-Titration mit Rhodizonsäure-Dinatriumsalz-Testpapier als Indikator hat sich etabliert. Die Färbung dünner Abschnitte zur schnellen Identifizierung von Quarz, Kalifeldspat und Plagioklas erfolgt in der Regel mit Natriumhexanitrokobaltat (III) und Rhodizonsäure-Dinatriumsalz. N-Allyl-N′-(Natrium-p-Phenyl-Sulfonat)Thioharnstoff wird zur Beseitigung der Interferenz von Ag +?Au 3+?Hg 2+bei der Identifizierung von Sr 2+ mit Rhodizonsäure-Dinatriumsalz verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodizonic acid disodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 5181379
Merck Index 14,8670
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 98%