missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhodopsin Antibody (Rho 1D4) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200072439 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18641419 0.025 mg 25 Mikrogramm
18612149 0.2 mg 0.20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18641419 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3090010.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Rhodopsin Monoclonal antibody specifically detects Rhodopsin in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Bovine, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rhodopsin
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon Rho 1D4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bleached bovine rod outer segment (ROS).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6010
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Amphibian, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.