Beschreibung
Rhodopsin Monoclonal specifically detects Rhodopsin in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Bovine, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rhodopsin |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Rho 1D4 |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4 |
| Gensymbole | RHO |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |