missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHOJ, Mouse anti-Human, Clone: 1E4, Abnova™

Artikelnummer. 16142643
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16142643 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16142643 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00057381M01.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MNCKEGTDSSCGCRGNDEKKMLKCVVVGDGAVGKTCLLMSYANDAFPEEYVPTVFDHYAVTVTVGGKQHLLGLYDTAGQEDYNQLRPLSYPNTDVFLICFSVVNPASYHNVQEEWVPELKDCMPHVPYVLIGTQIDLRDDPKTLARLLYMKEKPLTYEHGVKLAKAIGAQCYLECSALTQKGLKAVFDEAILTIFHPKKKKKRCSEGHSCCSII

Spezifikation

Antigen RHOJ
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E4
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen ras homolog gene family, member J
Gen-Zugriffsnummer BC062575
Gen-Alias ARHJ/FLJ14445/MGC34777/RASL7B/TC10B/TCL
Gensymbole RHOJ
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RHOJ (AAH62575, 1 a.a. ∼ 214 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57381
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG1 λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.