Learn More
Novus Biologicals™ RHOT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18467589 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18467589 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18467589 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00089941T01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Signal Transduction
Ziel RHOT2
Synonym ARHT2, C16orf39, chromosome 16 open reading frame 39, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, hMiro-2, MIRO-2 mitochondrial Rho 2, mitochondrial Rho GTPase 2, Ras homolog gene family member T2, ras homolog gene family, member T2, RASL
Gensymbol RHOT2