Learn More
Ribavirin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077840
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36791-04-5
C8H12N4O5
244.2
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
37542
CHEBI:63580
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36791-04-5
C8H12N4O5
244.2
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
37542
CHEBI:63580
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Ribavirin, CAS-Nr. 36791-04-5, ist ein antivirales Mittel und ein Guanosin-Analogon, das die virale RNA-Synthese und das mRNA-Capping stoppt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Ribavirin ist ein antivirales Nukleosid-Analogon mit breitem Spektrum
•Hemmt die virale Genomsynthese
Anwendungen
• Ribavirin ist eine antivirale Verbindung
• Sein Metabolit Ribavirin-5'-Phosphat hemmt die an der GTP-Biosynthese beteiligte Inosin-Monophosphat-Dehydrogenase (IMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ribavirin
Glührückstand 0.25% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.