Learn More
Ribavirin Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30010036
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010036 25 mg 25 Milligramm
30007909 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR41448525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39925-19-4
Summenformel C8 H11 N3 O6
Molekulargewicht (g/mol) 245.19
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Imp. A (EP)
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1
Formelmasse 245.0648