Learn More
Riboflavin, 98 %, Elektrophoresequalität, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Riboflavin |
CAS | 83-88-5 |
Schmelzpunkt | 290°C |
Farbe | Orange-Gelb |
Geruch | Odorless |
Summenformel | C17H20N4O6 |
MDL-Nummer | MFCD00005022 |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,8200 |