Learn More
Ribonukleinsäure aus Bäckerhefe
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Description
Ribonucleic acid (RNA) from baker?s yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ribonukleinsäure (RNA) aus Bäckerhefe S. cerevisiae kann als Substrat für die Untersuchung von Ribonuklease-Aktivitäten von Enzymen wie RNAase(s) verwendet werden. Eignet sich auch für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäure-Reinigung und -Fällung.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vorbereitet durch eine Modifikation von Crestfield, A.M. et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Als Ribonuklease-Substrat geeignet. Nicht geeignet für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäureleinigung und -niederschlag
Ribonukleinsäure (RNA) aus Bäckerhefe S. cerevisiae kann als Substrat für die Untersuchung von Ribonuklease-Aktivitäten von Enzymen wie RNAase(s) verwendet werden. Eignet sich auch für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäure-Reinigung und -Fällung.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vorbereitet durch eine Modifikation von Crestfield, A.M. et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Als Ribonuklease-Substrat geeignet. Nicht geeignet für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäureleinigung und -niederschlag
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ribonucleic acid from Baker's yeast |
Farbe | Weiß bis braun |
Menge | 100 mg |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Physikalische Form | Pulver |