Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehälter
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Ihre Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit den TScientific™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehältern.
Marke: Epredia™ 5312
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Drei einzigartige Verpackungskonfigurationen ermöglichen ein einfaches Verteilen und Transportieren.
Behälter der Serie 53
- Leicht zu transportierende Tabletts sind ideal für Operationssäle und Krankenhäuser
- Durchsichtige Polystyrol-Behälter mit Schraubverschluss
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 56
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite™ Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Leicht zu transportierende Tabletts
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 59
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Stapelverpackung reduziert überschüssige Verpackung
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Spezifikation
Dry Specimen Container | |
Polyethylene | |
360 mL | |
Opaque |
Yes | |
Non-sterile | |
Snap Cap | |
350/Cs. |