Beschreibung
Weisen Sie eine Atrophie, Ausdünnung und den Verlust von elastischem Gewebe mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Elastic-Färbelösung nach.
- Basierend auf dem Verhoeff Elastic Stain Verfahren
- Wird auch zur Identifizierung von Brüchen, Splitting und Reduplizierung von elastischen Lamellen verwendet, die bei Gefäßerkrankungen auftreten
- Elastische Fasern werden mit rotem Kollagen und gelbem Hintergrund blauschwarz bis schwarz gefärbt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Weigert's Iodlösung |