Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin, Eosin-Y gesättigt
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
53.95 € - 234.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12687806
|
Epredia™
71204 |
Eosin-Y Alkoholisch | 1 pt. |
53.95 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10046868
|
Epredia™
71211 |
Eosin-Y Alkoholisch | 1 gal. |
56.55 €
3.80 Liter |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10249758
|
Epredia™
71304 |
Eosin-Y mit Phloxin | 1 pt. |
234.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
- Die strenge Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Fertigprodukten gewährleistet jedes Mal ein qualitativ hochwertiges Produkt
- Eosin-Y Alcoholic erzeugt drei verschiedene Farbvarianten, die die Differenzierung zwischen Muskeln, roten Blutkörperchen und Bindegewebe verbessern
- Eosin-Y mit Phloxin liefert einen helleren rötlichen Farbton und eine wesentlich deutlichere Differenzierung der zytoplasmatischen Farbe als Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated ist eine sehr intensive und schnelle Gegenfärbung, die zur Herstellung von Arbeitslösungen von Eosin-Y verwendet werden kann