Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Werkzeugset für Feinzuschnitt
Verbessern Sie mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Werkzeugset für Feinzuschnitt die Konsistenz beim Zuschneiden.
N.V.
Beschreibung
Verbessern Sie mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Werkzeugset für Feinzuschnitt die Konsistenz beim Zuschneiden.
Eigenschaften:- Einfach zu reinigen
- Chemisch beständig
- Autoklavierbar
- Wählen Sie das richtige Werkzeug zum Zuschneiden von Proben mit einer Stärke von 3, 4 oder 5 mm.
- Beinhaltet Sechskantschlüssel sowie 10-Pack Einwegklingen mit hohem Profil