Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser
Artikelnummer. p-4529805 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Messer
Profil:
D
Länge (metrisch):
16 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Profil Länge (metrisch) unitSize
11995352 Messer D 16 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995352 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 152120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
  • Dauerhafte Messer können mit einem geeigneten Messerschleifautomat nachgeschärft werden, um sie länger verwenden zu können
  • Die passenden Messerkoffer sollten zusammen mit dem Messer oder den Messern bestellt werden. Jedes Gehäuse fasst zwei Messer
In verschiedenen Ausführungen lieferbar:
  • C-Profilmesser werden für standardmäßige Paraffin- und Kryo-Verfahren verwendet
  • D-Profilmesser werden zum Schneiden härterer Materialien verwendet, die eine größere Messerstabilität erfordern
  • Wolframkarbidmesser werden aufgrund ihrer Festigkeit und Haltbarkeit bei Schnitten von sehr harten Proben oder eingebettetem Harz verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messer
Profil D
Material Stahl
Produktlinie Richard-Allan Scientific
Länge (metrisch) 16 cm