Description
Gewährleisten Sie mit dem dreiseitigen Schriftfeld von Epredia™ Richard-Allan ScientificTM TissueLocTM Biopsiekassetten eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung.
Gewährleisten Sie mit dem dreiseitigen Schriftfeld von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ TissueLoc™ Biopsiekassetten eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung.
- Die Scharnierkonstruktion gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während des Ausgießens
- Die Basis ist kompatibel mit Metalldeckeln und und Ausgießformen aller gängigen Größen (aus Metall oder Einwegkunststoff)
- Die Kassetten sind praktischerweise entweder zusammengebaut erhältlich oder nicht zusammengebaut, um die Verwendung in einem Beschriftungssystem oder mit Metalldeckeln zu erleichtern
- Lösungsmittel- und entkalkerbeständig und kompatibel mit Mikrowellentechniken
- Unterschiedliche Farben ermöglichen eine einfache Probenkennzeichnung
Specifications
Specifications
| Poren | Small Square Pore |
| Menge | 250/Box; 2 Boxen |
| Farbe | Lila |
| Produkttyp | Biopsiekassette |