Learn More
Melford Rifampicin
Artikelnummer. 30018762
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018762 5 g 5 Gramm
30018761 25 g 25 Gramm
30018760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018762 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. R640005.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rifampicin ist ein Antibiotikum, das aufgrund seiner starken antibakteriellen Eigenschaften eingesetzt wird.
Rifampicin ist ein Antibiotikum, das aufgrund seiner starken antibakteriellen Eigenschaften eingesetzt wird. Es gehört zur Klasse der Antibiotika, die als Rifamycine bekannt sind. Rifampicin ist besonders wirksam gegen Bakterien, darunter Mycobacterium tuberculosis, das Tuberkulose verursacht, und andere Bakterien, die zu verschiedenen Infektionen führen können.
Der Wirkmechanismus von Rifampicin besteht in der Hemmung der bakteriellen RNA-Synthese durch Bindung an die Beta-Untereinheit der bakteriellen DNA-abhängigen RNA-Polymerase. Diese Störung unterbricht den Transkriptionsprozess und verhindert so die Synthese von essentieller RNA und Proteinen, die für das Wachstum und Überleben der Bakterien notwendig sind.
Rifampicin wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien eingesetzt, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Seine Anwendung trägt zur Identifizierung und Untersuchung spezifischer Bakterienstämme bei.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifampicin
CAS 13292-46-1
Menge 5 g
Summenformel C43H58N4O12