missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Rifapentin, 95 %

Catalog Number p-7139374
57.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
This item is not returnable. View return policy
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
61379-65-5
C47H64N4O12
877.03
RISDZDVHYCURHD-QLWTZYDESA-N
131846483
This item is not returnable. View return policy
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
61379-65-5
C47H64N4O12
877.03
RISDZDVHYCURHD-QLWTZYDESA-N
131846483

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rifapentine
Schmelzpunkt 179°C to 180°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 25 mg
Formelmasse 877.03
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • Rifapentine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rifapentine

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'