Learn More
Invitrogen™ Rifttalfieber-Virus, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0574
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Rift-Valley-Fever-Virus synthetisches Peptid, PEP-0574, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Zentrum des RVF-Virus überein.Spezifikation
Virus | |
Rifttalfieber-Virus | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |