missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RIG-I Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1195)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274871
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30274871 100 μL 100 Mikroliter
30275082 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30274871 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557237

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RIG-I Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow

Retinoic acid-inducible gene I, RIG-I is a pattern recognition receptor (PRR) involved in the recognition of viral dsRNA. Along with MDA5, RIG-I detects viral dsRNA and activates the innate immune response. Both MDA5 and RIG-I are RNA helicases and they perform overlapping as well as distinct roles. RIG-I is activated by dsRNAs without a 5'-triphosphate end and short dsRNAs, whereas MDA5 is activated by long dsRNAs. Once activated, both proteins signal through IPS-1 activating transcription factors NF-kappaB and IRF-3 (1) and ultimately activating apoptosis, cytokine signaling, and inflammation. RIG-I is essential for signaling by influenza A, influenza B, human respiratory syncytial virus (3), paromyxoviruses, Japanese encephalitis virus, and West Nile virus. MicroRNA-146a has been implicated in feedback inhibition of RIG-I-dependant antiviral response by negatively regulating RIG-I targets TRAF6, IRAK1, and IRAK2. Recent evidence has implicated RIG-I in the detection of cytosolic DNA through RNA polymerase III activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIG-I
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1195
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen DDX58
Gen-Zugriffsnummer O95786
Gen-Alias 6430573D20Rik; C330021E21; Ddx58; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58; DEAD box protein 58; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide; DEAD/H box polypeptide RIG-I; DEAD-box protein 58; DEXD/H-box helicase 58; probable ATP-dependent RNA helicase DDX58; Retinoic acid-inducible gene 1 protein; retinoic acid-inducible gene I protein; retinoic acid-inducible gene-I; RIG-1; RIGI; RIG-I; RIG-I-like receptor 1; RLR-1; RNA helicase RIG-I; SGMRT2
Gensymbole DDX58
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RIG-I (aa 220-450).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23586
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.