Learn More
Tocris Bioscience™ Rilpivirine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18747926
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18747926 10 mg 10 Milligramm
18719396 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18747926 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7684/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor
Rilpivirine is a potent diarylpyrimidine (DAPY) non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). It has high antiviral activity against wild-type HIV-1 and mutant viruses (EC50 values are 0.4 and 0.1-2.0 nM, respectively in a cell-based assay). This compound is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[[4-[[4-[(1 E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
CAS 500287-72-9
Menge 10 mg
Ziel RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Summenformel C22H18N6
Reinheit 0.98