Learn More
Riluzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077793
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.2
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.2
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Riluzole
Schmelzpunkt 114.0°C to 118.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Formelmasse 234.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Riluzole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.